4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride ≥90.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride, FLUOLEAD(TM)
B3664-5G
B3664-1G
TCIAB3664-5GEA
164
EUR
TCIAB3664-5G
TCIAB3664-1G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride ≥90.0% (por análise titulométrica)
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Fórmula:
C₁₂H₁₇F₃S Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD11858620 Número CAS: 947725-04-4 UN: 3261 ADR: 8,II |
|
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 90.0 % |