Print…
9,9'-Bifluorenyl ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9'-Bifluorene
B3652-1G B3652-5G
TCIAB3652-1GEA 55 EUR
TCIAB3652-1G TCIAB3652-5G
9,9'-Bifluorenyl ≥98.0% (por HPLC)
9,9'-Bifluorenyl
Fórmula: C₂₆H₁₈
Peso Molecular: 330.43 g/mol
Número MDL : MFCD00001132
Número CAS: 1530-12-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C