Print…
Buflomedil hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone Hydrochloride, Buflomedil HCl
B3647-5G B3647-1G
TCIAB3647-5GEA 88 EUR
TCIAB3647-5G TCIAB3647-1G
Buflomedil hydrochloride ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Buflomedil hydrochloride
Fórmula: C₁₇H₂₅NO₄
Ponto de Fusão: 193°C
Número MDL : MFCD00078965
Número CAS: 35543-24-9
EINECS: 252-611-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa4ad3c59b010b5c8c25a629efde38849f88188&vid=dfa4ad3c59b010b5c8c25a629efde38849f88188&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %