Print…
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 9,9-Bis(4-bromophenyl)-9H-fluorene
B3645-1G B3645-5G
TCIAB3645-1GEA 146 EUR
TCIAB3645-1G TCIAB3645-5G
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (por GC)
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene
Fórmula: C₂₅H₁₆Br₂
Peso Molecular: 476.21 g/mol
Número MDL : MFCD19707068
Número CAS: 128406-10-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C