Print…
Methyl enantate zS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Methyl Heptanoate, Methyl Enanthate, Enanthic acid methyl ester, Heptanoic acid methyll ester, Heptylic acid methyl ester, Heptanoic acid methyl ester, Enanthic acid methyll ester, Methyl heptanoate
MQ200
8.14926.0100 8.14926.0500
8.14926.0100EA 37.9 EUR
8.14926.0100 8.14926.0500
Methyl enantate zS, Sigma-Aldrich®
Methyl enantate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Peso Molecular: 144.21 g/mol
Ponto de ebulição: 172
Ponto de Fusão: –56 °C
Densidade: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009537
Número CAS: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
UN: 3272
ADR: 3 III
Merck Index: 12,04695
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -56 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 173 °C (1013 hPa)
Flash Point 57 °C
Density 0.880 g/cm3 (20 °C)