Print…
N-tert-Butylmaleimide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3638-1G B3638-5G
TCIAB3638-1GEA 39 EUR
TCIAB3638-1G TCIAB3638-5G
N-tert-Butylmaleimide ≥98.0% (por GC)
N-tert-Butylmaleimide
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Ponto de ebulição: 190°C
Ponto de Inflamação: 80°C
Número MDL : MFCD00191885
Número CAS: 4144-22-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %