Print…
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3633-5G B3633-25G
TCIAB3633-5GEA 73 EUR
TCIAB3633-5G TCIAB3633-25G
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
Fórmula: C₁₂H₅Cl₆N₃O₂
Número MDL : MFCD04038074
Número CAS: 71255-78-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C