Print…
N4-Benzoyl-3',5'-O-(1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-disiloxanediyl)cytidine ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
Fornecedor: TCI
B3631-1G B3631-5G
TCIAB3631-1GEA 208 EUR
TCIAB3631-1G TCIAB3631-5G
N4-Benzoyl-3',5'-O-(1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-disiloxanediyl)cytidine ≥97.0% (por HPLC, nitrogênio total)
N4-Benzoyl-3',5'-O-(1,1,3,3-tetraisopropyl-1,3-disiloxanediyl)cytidine
Fórmula: C₂₈H₄₃N₃O₇Si₂
Ponto de Fusão: 101°C
Número CAS: 69304-43-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %