Print…
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine, Goodman's Reagent, 1,3-Bis(tert-butoxycarbonyl)-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine, 1,3-Di-Boc-2-(trifluoromethanesulphonyl)guanidine
B3625-1G B3625-5G
TCIAB3625-1GEA 150 EUR
TCIAB3625-1G TCIAB3625-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Fórmula: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Número MDL : MFCD02683528
Número CAS: 207857-15-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %