Print…
2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3622-1G B3622-5G
TCIAB3622-1GEA 60 EUR
TCIAB3622-1G TCIAB3622-5G
2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-Bipyridine-3,3'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₄
Ponto de Fusão: 261°C
Número MDL : MFCD00226068
Número CAS: 4433-01-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %