Print…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
B3621-10MG B3621-100MG
TCIAB3621-10MGEA 37 EUR
TCIAB3621-10MG TCIAB3621-100MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide sodium salt ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação) para pesquisa bioquímica
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide sodium salt
Fórmula: C₁₄H₁₃BrClNO₇
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00135782
Número CAS: 129541-41-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
beta-Glucuronidase detection test to pass test