Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-Boc-3-(2-naphthyl)-L-alanine, (S)-alpha-(Boc-amino)-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-alpha-tert-Butoxycarbonylamino-2-naphthalenepropionic Acid, Boc-2-Nal-OH
B3617-1G B3617-5G
TCIAB3617-1GEA 63 EUR
TCIAB3617-1G TCIAB3617-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-L-alanine
Fórmula: C₁₈H₂₁NO₄
Ponto de Fusão: 100°C
Número MDL : MFCD00079671
Número CAS: 58438-04-3
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +43.0 to +47.0 deg (C=1, EtOH)