Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-L-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Boc-Phe(4-Cl)-OH, N-Boc-4-chloro-L-phenylalanine
B3614-1G B3614-5G
TCIAB3614-1GEA 30 EUR
TCIAB3614-1G TCIAB3614-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-L-phenylalanine ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-chloro-L-phenylalanine
Fórmula: C₁₄H₁₈ClNO₄
Número MDL : MFCD00057808
Número CAS: 68090-88-0
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +26.0 deg (C=1, EtOAc)