Print…
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3597-25G B3597-5G
TCIAB3597-25GEA 158 EUR
TCIAB3597-25G TCIAB3597-5G
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
4-Bromo-2,2-diphenylbutyric acid
Fórmula: C₁₆H₁₅BrO₂
Número MDL : MFCD01321300
Número CAS: 37742-98-6
EINECS: 253-648-3
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %