Print…
tert-Butyl phenyl carbonate ≥96.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
B3590-25G B3590-5G
TCIAB3590-25GEA 74 EUR
TCIAB3590-25G TCIAB3590-5G
tert-Butyl phenyl carbonate ≥96.0% (por HPLC)
tert-Butyl phenyl carbonate
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Inflamação: 101°C
Número MDL : MFCD00008804
Número CAS: 6627-89-0
EINECS: 229-601-8
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (HPLC) min. 96.0 area%