Print…
1,3,5-Benzenetrimethanol ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1,3,5-Tris(hydroxymethyl)benzene, Benzene-1,3,5-triyltrimethanol
B3586-1G B3586-5G
TCIAB3586-1GEA 84 EUR
TCIAB3586-1G TCIAB3586-5G
1,3,5-Benzenetrimethanol ≥95.0% (por GC)
1,3,5-Benzenetrimethanol
Fórmula: C₉H₁₂O₃
Peso Molecular: 168.19 g/mol
Número MDL : MFCD01108484
Número CAS: 4464-18-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C