Print…
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3580-5G B3580-25G
TCIAB3580-5GEA 27 EUR
TCIAB3580-5G TCIAB3580-25G
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene ≥95.0% (por GC)
1,4-Bis(butyryloxy)-2-butene
Fórmula: C₁₂H₂₀O₄
Ponto de ebulição: 155°C
Número MDL : MFCD07368634
Número CAS: 1572-84-5
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %