Print…
Benzyl phenyl carbonate ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3574-25G B3574-5G
TCIAB3574-25GEA 134 EUR
TCIAB3574-25G TCIAB3574-5G
Benzyl phenyl carbonate ≥95.0% (por GC)
Benzyl phenyl carbonate
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 131°C
Número MDL : MFCD07784341
Número CAS: 28170-07-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %