Print…
sec-Butyl butyrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3559-5ML B3559-25ML
TCIAB3559-5MLEA 56 EUR
TCIAB3559-5ML TCIAB3559-25ML
sec-Butyl butyrate ≥98.0% (por GC)
sec-Butyl butyrate
Fórmula: C₈H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 152°C
Número CAS: 819-97-6
EINECS: 212-465-9
UN: 3272
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %