Print…
9-(4-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 9-(4-Bromophenyl)-9H-carbazole
B3554-1G B3554-5G
TCIAB3554-1GEA 16 EUR
TCIAB3554-1G TCIAB3554-5G
9-(4-Bromophenyl)carbazole ≥98.0% (por GC)
9-(4-Bromophenyl)carbazole
Fórmula: C₁₈H₁₂BrN
Número MDL : MFCD11617969
Número CAS: 57102-42-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C