2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)fluorene ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)-9H-fluorene
B3552-1G
B3552-5G
TCIAB3552-1GEA
183
EUR
TCIAB3552-1G
TCIAB3552-5G
2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)fluorene ≥98.0% (por HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)fluorene
Fórmula:
C₂₅H₃₀Br₄ Peso Molecular: 650.13 g/mol |
Número MDL :
MFCD09260450 Número CAS: 570414-33-4 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 70.0 to 74.0 deg-C |