Print…
Cloreto de Bismuto (III), anidro ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3546-250G B3546-25G
TCIAB3546-250GEA 182 EUR
TCIAB3546-250G TCIAB3546-25G
Cloreto de Bismuto (III), anidro ≥97.0% (por análise titulométrica)
Cloreto de Bismuto (III)
Fórmula: BiCl₃
Ponto de ebulição: 447°C
Ponto de Fusão: 230°C
Número MDL : MFCD00003461
Número CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 14,01262
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %