Print…
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) chloride, Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)nickel(II)
B3534-1G B3534-5G
TCIAB3534-1GEA 31 EUR
TCIAB3534-1G TCIAB3534-5G
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride ≥95.0% (por análise titulométrica)
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride
Fórmula: C₃₆H₆₆Cl₂NiP₂
Peso Molecular: 690.46 g/mol
Ponto de Fusão: 227°C
Número MDL : MFCD11973802
Número CAS: 19999-87-2
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %