Print…
2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,2-Bipyridine-6,6-dicarboxylic Acid
B3533-1G B3533-5G
TCIAB3533-1GEA 145 EUR
TCIAB3533-1G TCIAB3533-5G
2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₄
Ponto de Fusão: 288°C
Número MDL : MFCD11042476
Número CAS: 4479-74-7
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %