Print…
2,2'-Bicinchoninic acid ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: [2,2'-Biquinoline]-4,4'-dicarboxylic acid, 2,2'-Biquinoline-4,4'-dicarboxylic Acid, 2,2′-Bicinchoninic acid
B3509-1G B3509-5G
TCIAB3509-1GEA 40 EUR
TCIAB3509-1G TCIAB3509-5G
2,2'-Bicinchoninic acid ≥98.0% (por HPLC)
2,2'-Bicinchoninic acid
Fórmula: C₂₀H₁₂N₂O₄
Ponto de Fusão: 365°C
Número MDL : MFCD00068342
Número CAS: 1245-13-2
EINECS: 214-990-9
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %