Print…
2-Bromo-3-hexylthiophene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3507-25G B3507-5G
TCIAB3507-25GEA 197 EUR
TCIAB3507-25G TCIAB3507-5G
2-Bromo-3-hexylthiophene ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-hexylthiophene
Fórmula: C₁₀H₁₅BrS
Ponto de ebulição: 75°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09907959
Número CAS: 69249-61-2
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %