Print…
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 6,6′-Dinicotinic acid
B3502-1G B3502-5G
TCIAB3502-1GEA 116 EUR
TCIAB3502-1G TCIAB3502-5G
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₄
Ponto de Fusão: 365°C
Número MDL : MFCD01318320
Número CAS: 1802-30-8
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %