Print…
Ethyl enantate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W243728-100G-K W243728-1KG-K
SIALW243728-100G-KEA 153 EUR
SIALW243728-100G-K SIALW243728-1KG-K
Ethyl enantate, Sigma-Aldrich®
Ethyl enantate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 372 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009538
Número CAS: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867