Print…
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3483-1G B3483-5G
TCIAB3483-1GEA 164 EUR
TCIAB3483-1G TCIAB3483-5G
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(1S,2R)-N1-(tert-Butoxycarbonyl)-1,2-cyclohexanediamine
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09952105
Número CAS: 365996-30-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -7.0 deg (C=1, CH2Cl2)