Print…
N,N'-Bis(dimethylaminomethylene)hydrazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N'-((Dimethylamino)methylene)-N,N-dimethylformohydrazonamide
B3480-5G B3480-25G
TCIAB3480-5GEA 119 EUR
TCIAB3480-5G TCIAB3480-25G
N,N'-Bis(dimethylaminomethylene)hydrazine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N,N'-Bis(dimethylaminomethylene)hydrazine
Fórmula: C₆H₁₄N₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00957712
Número CAS: 16114-05-9
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C