Print…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: IPr, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene
B3465-1G B3465-5G
TCIAB3465-1GEA 105 EUR
TCIAB3465-1G TCIAB3465-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene
Fórmula: C₂₇H₃₆N₂
Peso Molecular: 388.60 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781991
Número CAS: 244187-81-3
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %