2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
B3463-5G
B3463-1G
TCIAB3463-5GEA
263
EUR
TCIAB3463-5G
TCIAB3463-1G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (por GC)
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Fórmula:
C₆H₁₁BrO₂ Ponto de ebulição: 88°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD09868694 Número CAS: 62563-07-9 |
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |