Print…
3-Benzylamino-1-propanol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(Benzylamino)propan-1-ol, N-(3-Hydroxypropyl)benzylamine, 3-(Benzylamino)-1-propanol
B3462-5G B3462-25G
TCIAB3462-5GEA 41 EUR
TCIAB3462-5G TCIAB3462-25G
3-Benzylamino-1-propanol ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Benzylamino-1-propanol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Peso Molecular: 165.24 g/mol
Ponto de ebulição: 115°C
Número MDL : MFCD00020622
Número CAS: 4720-29-0
EINECS: 225-210-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %