Print…
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥98.0% (por base de azoto total)
Fornecedor: TCI
B3452-1G B3452-200MG
TCIAB3452-1GEA 140 EUR
TCIAB3452-1G TCIAB3452-200MG
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea ≥98.0% (por base de azoto total)
1,3-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]thiourea
Fórmula: C₁₇H₈F₁₂N₂S
Peso Molecular: 500.31 g/mol
Número MDL : MFCD00829878
Número CAS: 1060-92-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0caa59bec00356e9fd94c380fab7bc6d872427e9&vid=0caa59bec00356e9fd94c380fab7bc6d872427e9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 157.0 deg-C