Print…
2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
Fornecedor: TCI
Sinônimos: BP1T
B3441-1G B3441-5G
TCIAB3441-1GEA 96 EUR
TCIAB3441-1G TCIAB3441-5G
2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
2,5-Bis(4-biphenylyl)thiophene
Fórmula: C₂₈H₂₀S
Peso Molecular: 388.53 g/mol
Ponto de Fusão: 337°C
Número CAS: 56316-86-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Elemental analysis (Sulfuride) 7.90 to 8.50 %