trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
B3440-1G
B3440-5G
TCIAB3440-1GEA
159
EUR
TCIAB3440-1G
TCIAB3440-5G
trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline
Fórmula:
C₂₁H₂₇NO₃Si |
Número CAS:
259212-61-8 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -35.0 to -34.0 deg (C=0.8, MeOH) |