1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene ≥90.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
1,3-Bis(3-hydroxy-3-amyl)benzene, 1,3-Bis(1-ethyl-1-hydroxypropyl)benzene, 3,3'-(m-Phenylene)di-3-pentanol, alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetraethyl-1,3-benzenedimethanol
B3436-25G
B3436-5G
TCIAB3436-25GEA
416
EUR
TCIAB3436-25G
TCIAB3436-5G
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene ≥90.0% (por GC)
1,3-Bis(3-hydroxy-3-pentyl)benzene
Fórmula:
C₁₆H₂₆O₂ Peso Molecular: 250.38 g/mol |
Número MDL :
MFCD14708166 Número CAS: 676465-94-4 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 90.0 % |