Print…
Ethyl enantate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Heptylic acid ethyl ester, Enanthic acid ethyl ester, Heptanoic acid ethyl ester, Ethyl heptanoate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
112364-100ML 112364-500ML
SIAL112364-100MLEA 54.9 EUR
SIAL112364-100ML SIAL112364-500ML
Ethyl enantate, Sigma-Aldrich®
Ethyl enantate
Fórmula: C₉H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 372 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –66 °C
Densidade: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009538
Número CAS: 106-30-9
EINECS: 203-382-9
Merck Index: 13,03867