Print…
1-Butyl-1-methylpiperidinium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: N-butyl-N-methyl-piperidinium bromide
B3424-25G B3424-5G
TCIAB3424-25GEA 85 EUR
TCIAB3424-25G TCIAB3424-5G
1-Butyl-1-methylpiperidinium bromide ≥97.0% (por análise titulométrica)
1-Butyl-1-methylpiperidinium bromide
Fórmula: C₁₀H₂₂BrN
Ponto de Fusão: 230°C
Número MDL : MFCD11870112
Número CAS: 94280-72-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %