Print…
1,4-Butanediolbis(thioglycolate) ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,4-Bis(mercaptoacetoxy)butane
B3423-25G B3423-500G
TCIAB3423-25GEA 17 EUR
TCIAB3423-25G TCIAB3423-500G
1,4-Butanediolbis(thioglycolate) ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
1,4-Butanediolbis(thioglycolate)
Fórmula: C₈H₁₄O₄S₂
Peso Molecular: 238.32 g/mol
Número MDL : MFCD00266655
Número CAS: 10193-95-0
EINECS: 233-479-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %