Print…
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,3'-Thiodipropionic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
B3422-25G B3422-500G
TCIAB3422-25GEA 16 EUR
TCIAB3422-25G TCIAB3422-500G
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (por GC)
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate
Fórmula: C₂₂H₄₂O₄S
Peso Molecular: 402.63 g/mol
Ponto de ebulição: 180°C
Número MDL : MFCD01757653
Número CAS: 10526-15-5
EINECS: 234-083-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %