Print…
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride
B3419-25G B3419-5G
TCIAB3419-25GEA 170 EUR
TCIAB3419-25G TCIAB3419-5G
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₅NO·HCl
Peso Molecular: 225.72 g/mol
Ponto de ebulição: 91°C
Número MDL : MFCD00012791
Número CAS: 50606-58-1
EINECS: 256-646-0
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C