Print…
2-Benzylacrylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methylene-3-phenylpropionic Acid
B3409-25G B3409-5G
TCIAB3409-25GEA 48 EUR
TCIAB3409-25G TCIAB3409-5G
2-Benzylacrylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Benzylacrylic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Peso Molecular: 162.19 g/mol
Número MDL : MFCD00854174
Número CAS: 5669-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72881849c4d9f924217644d15c7b9049cb9411a2&vid=72881849c4d9f924217644d15c7b9049cb9411a2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C