Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% em isopropanol (IPA)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Diisopropoxytitanium(IV) Bis(acetylacetonate), Titanium (di-i-propoxide)bis(acetylacetonate), Titanium(IV) Diisopropoxide Bis(acetylacetonate), Titanium (IV) bis (acetylacetonate) diisopropoxide
B3395-25G
B3395-500G
TCIAB3395-25GEA
16
EUR
TCIAB3395-25G
TCIAB3395-500G
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% em isopropanol (IPA)
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Fórmula:
C₁₆H₂₈O₆Ti Ponto de Inflamação: 18°C |
Número MDL :
MFCD00000031 Número CAS: 17927-72-9 EINECS: 241-866-1 UN: 1219 ADR: 3,II |
Appearance | White to Yellow to Orange clear liquid |
Concentration (Gravimetric Method) | 75.0 to 80.0 w/w% |