Print…
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Avobenzone, 1-(4-(tert-Butyl)phenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
B3382-100G B3382-25G
TCIAB3382-100GEA 83 EUR
TCIAB3382-100G TCIAB3382-25G
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione ≥98.0% (por análise titulométrica)
1-(4-tert-Butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
Fórmula: C₂₀H₂₂O₃
Número MDL : MFCD00210252
Número CAS: 70356-09-1
EINECS: 274-581-6
Merck Index: 14,00888
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 87.0 deg-C