Print…
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethylene Glycol Bis(trimethylsilyl Ether)
B3378-25G B3378-5G
TCIAB3378-25GEA 165 EUR
TCIAB3378-25G TCIAB3378-5G
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther ≥98.0% (por GC)
Bis[2-(trimethylsilyloxy)ethyleEther
Fórmula: C₁₀H₂₆O₃Si₂
Peso Molecular: 250.49 g/mol
Ponto de ebulição: 87°C
Número CAS: 16654-74-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %