Print…
Butyl-2-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methylpentanoic Acid Butyl Ester, 2-Methylvaleric Acid Butyl Ester, Butyl 2-Methylpentanoate
B3359-25ML B3359-500ML
TCIAB3359-25MLEA 17 EUR
TCIAB3359-25ML TCIAB3359-500ML
Butyl-2-methylvalerate ≥98.0% (por GC)
Butyl-2-methylvalerate
Fórmula: C₁₀H₂₀O₂
Número CAS: 6297-41-2
EINECS: 228-569-2
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %