Print…
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I) ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
B3351-1G B3351-200MG
TCIAB3351-1GEA 151 EUR
TCIAB3351-1G TCIAB3351-200MG
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I) ≥98.0% (por análise titulométrica)
[1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](1,3-diphenyl-1,3-propanedionato)copper(I)
Fórmula: C₄₂H₄₇CuN₂O₂
Peso Molecular: 675.40 g/mol
Número CAS: 920739-11-3
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %