Print…
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
B3350-1G B3350-5G
TCIAB3350-1GEA 148 EUR
TCIAB3350-1G TCIAB3350-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98,0 GC, T
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Fórmula: C6H6BrNO
Peso Molecular: 188.02 g/mol
Número MDL : MFCD03791312
Número CAS: 17282-02-9
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 163.0 deg-C