Print…
Baclofen ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butyric Acid, 4-Amino-3-(4-chlorophenyl)butanoic acid
B3343-25G B3343-5G B3343-1G
TCIAB3343-25GEA 214 EUR
TCIAB3343-25G TCIAB3343-5G TCIAB3343-1G
Baclofen ≥98.0% (por análise titulométrica)
Baclofen
Fórmula: C₁₀H₁₂ClNO₂
Ponto de Fusão: 208°C
Número MDL : MFCD00055143
Número CAS: 1134-47-0
EINECS: 214-486-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00937
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %